Få mere at vide
5-brom-4-fluor-2-methylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448998 5 g 5g
15438998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62480.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 627871-16-3 | Molekylformel: C7H7BrFN | Molekylvægt: 204,04 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627871-16-3
Molekylær formel C7H7BrFN
Molekylvægt (g/mol) 204.04
MDL nummer MFCD05865218
InChI nøgle DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene, 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzenamine, benzenamine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-bromo-4-fluoro-o-toluidine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-phenylamine, 2-amino-4-bromo-5-fluoro-toluene, 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-aniline, acmc-20agns, pubchem2934
PubChem CID 2782786
IUPAC navn 5-brom-4-fluor-2-methylanilin
SMIL CC1=CC(F)=C(Br)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Smeltepunkt 86 °C til 90 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 204.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof