Få mere at vide
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11491500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491500 1 g 1g
11401510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26927.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246,016 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16634-88-1
Molekylær formel C7H4BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 246.016
MDL nummer MFCD00130110
InChI nøgle YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
PubChem CID 618699
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 246.02
Procent renhed 97%