Få mere at vide
5-brom-3-methyl-benzen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524653
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10524653 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10422484 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07383DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 76153-06-5
Molekylær formel C7H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 201.067
InChI nøgle UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
PubChem CID 1516397
IUPAC navn 5-brom-3-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.07
Procent renhed 97%