Få mere at vide
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404377
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404377 10 g 10g
15494367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31751.09
Request Bulk or Custom Format
5-brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd anvendes til syntese af (-)-epicatechin, syntese af biologisk aktive forbindelser in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd anvendes til syntese af (-)-epicatechin, syntese af biologisk aktive forbindelser in vitro.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923281-52-1
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.02
MDL nummer MFCD03701029
InChI nøgle IBEWLWBZTHFCPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-trifluoromethoxy, acmc-209rfd, 2-trifluoromethoxy-5-bromobenzaldehyde, 4-bromo-2-formyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 26599201
IUPAC navn 5-brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Mængde 10 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 269.01
Procent renhed 98%