Få mere at vide
5-brom-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11346815 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10143134 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58310DE
Kemiske identifikatorer
CAS 494772-07-5
Molekylær formel C10H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 258.115
MDL nummer MFCD09064985
InChI nøgle ZCTXTBRJCPHMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-oxan-4-yloxy pyridine, pyridine,5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, pubchem22061, 5-bromo-2-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl oxy oxane
PubChem CID 21914391
IUPAC navn 5-brom-2-(oxan-4-yloxy)pyridin
SMIL C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 258.11
Procent renhed 97%