Få mere at vide
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluorid, 98+%
Artikelnummer. 11408277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408277 5 g 5g
11418277 25 g 25g
11428277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17634.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 344-38-7 | C7H3BrF3NO2 | 270,005 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-38-7
Molekylær formel C7H3BrF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 270.005
MDL nummer MFCD00014706
InChI nøgle ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
PubChem CID 136171
IUPAC navn 4-brom-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Tæthed 1.799
Kogepunkt 95 °C til 96 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 5 g
Beilstein 2650701
Formel vægt 270.01
Procent renhed ≥98%