Få mere at vide
5-Bromo-2-methylanisol, 97%
Artikelnummer. 15493917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493917 5 g 5g
15483917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30391.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 67868-73-9 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67868-73-9
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD06797972
InChI nøgle RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methylanisole, 4-bromo-2-methoxytoluene, 2-methyl-5-bromoanisole, benzene, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl, ksc292q2r, 5-bromo-2-methylphenol methyl ether, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl-benzene
PubChem CID 14643080
IUPAC navn 4-brom-2-methoxy-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylanisole
Kogepunkt 102 °C til 104 °C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 5 g
Formel vægt 201.06
Procent renhed 97%