Få mere at vide
5-Bromo-2-methoxypyridin, 98%
Artikelnummer. 11394406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394406 25 g 25g
11384406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20017.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-85-0
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD01318952
InChI nøgle XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
IUPAC navn 5-brom-2-methoxypyridin
SMIL COC1=NC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxypyridine
Tæthed 1.453
Kogepunkt 80 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Brydningsindeks 1.555
Mængde 25 g
Beilstein 115150
Formel vægt 188.02
Procent renhed 98%