Få mere at vide
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454460
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454460 1 g 1g
11464460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50062.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde is used as a synthetic building block. It is also used as an pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light and moisture sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103058-87-3
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD05663521
InChI nøgle VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-methoxynicotinaldehyde, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridin-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, pubchem9207, abbypharma ap-10-5904, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 1g
PubChem CID 1516403
IUPAC navn 5-brom-2-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=NC=C(Br)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 216.04
Procent renhed 99%