Få mere at vide
5-brom-2-methoxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423997
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423997 25 g 25g
11433997 100 g 100g
11443997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19396.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25016-01-7
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00003347
InChI nøgle IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC navn 5-brom-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Mængde 25 g
Beilstein 508840
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%