Få mere at vide
5-Bromo-2-methoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 11491717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491717 25 g 25g
11481717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25693.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6358-77-6 | C7H8BrNO | 202,05 g/mol
5-Brom-2-methoxyanilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Brom-2-methoxyanilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares i godt lukket, lysbestandig& tæt beholder. Opbevares køligt& tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6358-77-6
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.05
MDL nummer MFCD04037882
InChI nøgle OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxy aniline, 2-amino-4-bromoanisole, 5-bromo-o-anisidine, benzenamine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-aniline, 4-bromo-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-bromoaniline, acmc-1b9k2, 5-bromo-2-methoxyphenylamine, 5-bromo-2-methyloxy aniline
PubChem CID 3585328
IUPAC navn 5-brom-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(N)C=C(Br)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxyaniline
Smeltepunkt 94 °C til 96 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 202.05
Procent renhed 97%