Få mere at vide
5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11424560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424560 5 g 5g
11414560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50113.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 760207-87-2 | C7H8BrNO | 202,051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 760207-87-2
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.051
MDL nummer MFCD07375124
InChI nøgle RHYCFMXPPGZHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl-pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-picoline, pubchem22058, acmc-209p1f, ksc496k0b, abbypharma ap-10-5114
PubChem CID 22591176
IUPAC navn 5-brom-2-methoxy-3-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
Brydningsindeks 1.554
Mængde 5 g
Formel vægt 202.05
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.