Få mere at vide
5-brom-2-isopropoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465307 1 g 1g
15475307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32564.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870521-31-6 | C8H10BrNO | 216.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870521-31-6
Molekylær formel C8H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 216.08
MDL nummer MFCD07368869
InChI nøgle FSZRSTNRZUIEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-isopropoxypyridine, 5-bromo-2-propan-2-yloxy pyridine, 5-bromo-2-isopropoxy-pyridine, 3-bromo-6-i-propoxy pyridine, pyridine, 5-bromo-2-1-methylethoxy, pubchem22060, acmc-209qd4, 2-isopropoxy-5-bromo-pyridine, 5-bromo-2-iso-propoxypyridine, 5-bromo-2-isopropyloxypyridine
PubChem CID 21935068
IUPAC navn 5-brom-2-propan-2-yloxypyridin
SMIL CC(C)OC1=NC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Brydningsindeks 1.5305
Mængde 1 g
Formel vægt 216.08
Procent renhed 97%