Få mere at vide
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400150
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400150 1 g 1g
11490140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50627.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-Brom-2-isopropoxybenzonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Brom-2-isopropoxybenzonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 515832-52-7
Molekylær formel C10H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 240.1
MDL nummer MFCD02257441
InChI nøgle YRPPYKWHWKFYGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-isopropoxybenzonitrile, 5-bromo-2-isopropoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethoxy, 5-bromo-2-propan-2-yloxy benzonitrile, 5-bromo-2-methylethoxy benzenecarbonitrile, acmc-1awgy, 5-bromo-2 1-methylethyl oxy benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethyl oxy benzonitrile
PubChem CID 3262494
IUPAC navn 5-brom-2-propan-2-yloxybenzonitril
SMIL CC(C)OC1=C(C=C(C=C1)Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 240.1
Procent renhed 97%