Få mere at vide
5-Bromo-2-jodotoluen, 98+%
Beskrivelse
5-Brom-2-iodotoluen anvendes som et medicinsk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-2-iodotoluen anvendes som et medicinsk mellemprodukt og i organisk syntese.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, lette.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-iodotoluene |
| Tæthed | 2.139 |
| Kogepunkt | 262 °C til 265 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.6515 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2325157 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 296.93 |
| Procent renhed | ≥98% |