Få mere at vide
5-Bromo-2-iodotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11369739
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369739 25 g 25g
11359739 5 g 5g
11379739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21878.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
5-Brom-2-iodotoluen anvendes som et medicinsk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Brom
-2-iodotoluen anvendes som et medicinsk mellemprodukt og i organisk syntese.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, lette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116632-39-4
Molekylær formel C7H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 296.93
MDL nummer MFCD00060664
InChI nøgle GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
PubChem CID 2724601
IUPAC navn 4-brom-1-iod-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC(Br)=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-iodotoluene
Tæthed 2.139
Kogepunkt 262°C to 265°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6515
Mængde 25 g
Beilstein 2325157
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 296.93
Procent renhed ≥98%