Få mere at vide
5-Bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11461337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461337 5 g 5g
11451337 1 g 1g
11471337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24880.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121554-10-7 | C7H3BrIN | 307.916 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121554-10-7
Molekylær formel C7H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 307.916
MDL nummer MFCD00672950
InChI nøgle JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020874
IUPAC navn 5-brom-2-iodbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Smeltepunkt 120°C to 122°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 4860282
Følsomhed Light sensitive
Synonym benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Formel vægt 307.92
Procent renhed ≥98%