Få mere at vide
5-Bromo-2-iodobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15421929
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421929 5 g 5g
15431929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64643.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21740-00-1 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21740-00-1
Molekylær formel C7H4BrIO2
Molekylvægt (g/mol) 326.915
MDL nummer MFCD00079717
InChI nøgle IGBNDUKRHPTOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzoicacid, pubchem3789, acmc-1bfz2, ksc497i6j, rarechem al bo 0892, akos bbv-001713, 5-bromo-2-iodobenzoic acid
PubChem CID 302939
IUPAC navn 5-brom-2-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 158°C to 163°C
Mængde 5 g
Beilstein 3247380
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 326.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof