Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499463
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499463 5 g 5g
11409473 25 g 25g
11419473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12344.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2316-64-5
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.04
MDL nummer MFCD00004618
InChI nøgle KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
IUPAC navn 4-brom-2-(hydroxymethyl)phenol
SMIL OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 5 g
Beilstein 509726
Formel vægt 203.04
Procent renhed ≥98%