Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 10317801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10317801 5 g 5g
10235571 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2316-64-5 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2316-64-5
Molekylær formel C7H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 203.04
MDL nummer MFCD00004618
InChI nøgle KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
IUPAC navn 4-brom-2-(hydroxymethyl)phenol
SMIL OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106,0 °C til 111,0 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(OH)CH2OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 893
Merck Index 12, 1460
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform
Formel vægt 203.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager