Få mere at vide
5-Brom-2-hydroxybenzophenon, 97%
Artikelnummer. 11467186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467186 25 g 25g
11457186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25507.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277,117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55082-33-2
Molekylær formel C13H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 277.117
MDL nummer MFCD00525062
InChI nøgle IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 229009
IUPAC navn (5-brom-2-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 277.11
Procent renhed 97%