Få mere at vide
5'-brom-2'-hydroxyacetophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428578
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428578 10 g 10g
15438578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61979.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-75-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
5a-brom-2a-hydroxyacetophenon (5-brom-2-hydroxyacetophenon) kan anvendes i ligand til fremstilling af tetraedriske metallocenkomplekser, der indeholder vanadium(IV), syntese af {2a-[1-(5-brom-2-oxidophenyl)ethyliden]benzohydrazidato(py)ridin)-nikkelpyridin]-(py)ridin) solvat, syntese af Na-[1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethyliden]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazid-dimethylsulfoxidsolvattrihydrat, fremstilling af 6-bromchromen-4-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5 -′Bromo-2′ -hydroxyacetophenon (5-Brom-2-hydroxyacetophenon) kan anvendes i ligand til fremstilling af tetraedriske metallocenkomplekser indeholdende vanadium(IV), syntese af {2′ -[1-(5-brom-2-oxidophenyl)ethyliden]benzohydrazidato(2-)}tris(pyridin)nikkel(II)]pyridinsolvat, syntese af N′ -[1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethyliden]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazid-dimethylsulfoxidsolvattrihydrat, fremstilling af 6-bromchromen-4-on.
Opløselighed
Opløselig i
kloroform
Noter Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-75-5
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00191850
InChI nøgle HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
PubChem CID 95991
IUPAC navn 1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Farve Hvid til gul
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform
Formel vægt 215.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof