Få mere at vide
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11322429
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322429 5 g 5g
11332429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27331.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70978-54-0 | C8H6BrNO4 | 260.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70978-54-0
Molekylær formel C8H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 260.04
MDL nummer MFCD01631134
InChI nøgle CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 689071
IUPAC navn 1-(5-brom-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethan-1-on
SMIL CC(=O)C1=CC(Br)=CC(=C1O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 129°C to 132°C
Mængde 5 g
Synonym 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 5'-bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitroacetophenone, 5'-bromo-3'-nitro-2'-hydroxyacetophenone, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 3'-bromo-6'-hydroxy-5'-nitroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzene
Formel vægt 260.05
Procent renhed 97%