Få mere at vide
5-Bromo-2-furaldehyd, 98%, stikk. med 2% ethanol
Artikelnummer. 11465097
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465097 50 g 50g
11455097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22536.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1899-24-7
Molekylær formel C5H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 174.98
MDL nummer MFCD00159501
InChI nøgle WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
IUPAC navn 5-bromfuran-2-carbaldehyd
SMIL BrC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-furaldehyde
Navn note stabiliseret med 2% ethanol
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Kogepunkt 112 °C (6 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 108403
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 174.98
Procent renhed 98%