Få mere at vide
5-Bromo-2-furaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10063850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10063850 10 g Glasflaske 10g
10474945 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10063850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329520100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1899-24-7
Molekylær formel C5H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 174.98
MDL nummer MFCD00159501
InChI nøgle WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
IUPAC navn 5-bromfuran-2-carbaldehyd
SMIL BrC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-furaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80,0 °C til 85,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 201,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 174.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-furaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.