Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11460628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460628 5 g 5g
15463277 1 g 1g
11470628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-69-8
Molekylær formel C7H8BrFN
Molekylvægt (g/mol) 205.05
MDL nummer MFCD00143426
InChI nøgle PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724903
SMIL [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 221°C to 226°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn (5-brom-2-fluorphenyl)methanaminium
Formel vægt 240.5
Procent renhed 97%