Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442748 25 g 25g
11432748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16736.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Soluble in water 700 g/L (20°C)
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-37-3
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 243.00
MDL nummer MFCD00042493
InChI nøgle AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC navn 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.72
Kogepunkt 79°C to 80°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
Beilstein 2643550
Opløselighedsinformation Soluble in water 700g/L (20°C)
Formel vægt 243
Procent renhed 98%