Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11432748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432748 5 g 5g
11442748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16736.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Soluble in water 700 g/L (20°C)
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-37-3
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 243.00
MDL nummer MFCD00042493
InChI nøgle AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC navn 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.72
Kogepunkt 79°C to 80°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
Beilstein 2643550
Opløselighedsinformation Soluble in water 700g/L (20°C)
Formel vægt 243
Procent renhed 98%