Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11493147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493147 25 g 25g
11483147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16113.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 179897-89-3 | C7H3BrFN | 200,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179897-89-3
Molekylær formel C7H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 200.01
MDL nummer MFCD00143424
InChI nøgle GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-fluorobromobenzene, 3-cyano-4-fluoro-bromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-benzonitrile, ablock ab-11-0918, pubchem1582, 2-fluoro5-bromobenzonitrile, 3-cyano-4-flurobromobenzene
PubChem CID 2724900
IUPAC navn 5-brom-2-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 7701063
Formel vægt 200.01
Procent renhed 98%