Få mere at vide
5-brom-2-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418248
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418248 25 g 25g
15428248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61678.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
5-Brom-2-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Brom-2-fluoranilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2924-09-6
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.02
MDL nummer MFCD03094181
InChI nøgle ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluoroaniline
Smeltepunkt 27°C
Kogepunkt 105°C (12 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1241528
Synonym 2,4-diisopropylphenol, phenol, 2,4-bis 1-methylethyl, phenol, 2,4-diisopropyl, 2,4-di propan-2-yl phenol, 2,4-diisopropyl-phenol, unii-yd41xsg2l8, yd41xsg2l8, 2,4-bis 1-methylethyl phenol, propofol impurity a, acmc-20aocr
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL NC1=C(F)C=CC(Br)=C1
IUPAC navn 2,4-di(propan-2-yl)phenol
PubChem CID 18048
Formel vægt 190.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-fluoroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-bromo-2-fluoro-benzenamine