Få mere at vide
5'-Brom-2'-fluoracetophenon, 98%
Beskrivelse
5'-Brom-2'-fluoracetophenon er et mellemprodukt, der anvendes i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5 -′Bromo-2′ -fluoracetophenon er et mellemprodukt, der anvendes i lægemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur 2-8 °C. Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 217.04 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |