Få mere at vide
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 15427798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427798 5 g 5g
15437798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61282.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198477-89-3 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
5'-Brom-2'-fluoracetophenon er et mellemprodukt, der anvendes i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5 -′Bromo-2′ -fluoracetophenon er et mellemprodukt, der anvendes i lægemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur 2-8 °C. Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198477-89-3
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.037
MDL nummer MFCD11226880
InChI nøgle XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
PubChem CID 22607476
IUPAC navn 1-(5-brom-2-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 217.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof