Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride |
| Navn note | tech., 94% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.7400g/mL |
| Kogepunkt | 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 81°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.