Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468713
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468713 250 g 250g
11354669 5 g 5g
11458713 10 g 10g
11364669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10477.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-01-2
Molekylær formel C7H3BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 259.45
MDL nummer MFCD00000601
InChI nøgle XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC navn 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.745
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 250 g
Beilstein 2098752
Formel vægt 259.44
Procent renhed ≥98%