Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11454893
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454893 250 g 250g
11434893 10 g 10g
11444893 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12218.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235,461 g/mol
5-brom-2-chlorbenzoesyre blev anvendt til at vurdere homogeniteten af organisk pulver. Det kan bruges til at fremstille 2-chlor-5-deuteriobenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-2-chlorbenzoesyre blev brugt til at vurdere homogeniteten af organisk pulver. Det kan bruges til at fremstille 2-chlor-5-deuteriobenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
2,63 g/L ved 20 °C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21739-92-4
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.461
MDL nummer MFCD00002415
InChI nøgle FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
PubChem CID 33127
IUPAC navn 5-brom-2-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 2691432
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 2,63 g/L @20 °C.
Formel vægt 235.47
Procent renhed ≥98%