Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 9757388 |
| Synonym | 2-chloro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-chloro, pubchem10373, acmc-1bzt6, ksc498g6h, 5-bromo-2-chloro benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-chloro, 5-bromanyl-2-chloranyl-benzaldehyde |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 219.46 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |