Få mere at vide
5-Bromo-2-chloroanisole, 98%
Artikelnummer. 10795905 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795905 1 g Glass bottle 1g
10123244 5 g Glass bottle 5g
10326974 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795905 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 16817-43-9 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16817-43-9
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.48
MDL nummer MFCD00078659
InChI nøgle UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
IUPAC navn 4-bromo-1-chloro-2-methoxybenzene
SMIL COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloroanisole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.6310g/mL
Kogepunkt 240°C to 245°C (748.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H3(Cl)OCH3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.631
Formel vægt 221.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-2-chloroanisole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.