Få mere at vide
5-Bromo-2-chloroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491828 250 mg 250mg
15471828 1 g 1g
15481828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55533.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-Bromo-2-chloroanisole is used to produce 4-chloro-3-methoxy-benzonitrile at the temperature of 110°C. It will need solvent dimethylformamide
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16817-43-9
Molekylær formel C7H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 221.48
MDL nummer MFCD00078659
InChI nøgle UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
IUPAC navn 4-bromo-1-chloro-2-methoxybenzene
SMIL COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloroanisole
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Tæthed 1.631
Kogepunkt 240°C to 245°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.587
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 221.48
Procent renhed 97%