Få mere at vide
5-brom-2-chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481149
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481149 5 g 5g
15491149 25 g 25g
15401159 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64104.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60811-17-8 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
5-Bromo-2-chloranilin anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromo-2-chloranilin anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60811-17-8
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD06796283
InChI nøgle UGOLEPGQWYPIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromoaniline, 3-bromo-6-chloroaniline, 5-bromo-2-chlorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-aniline, 5-bromo-2-chloro-phenylamine, 5-bromo-2-chloro aniline, pubchem3132, 5-bromo-2-chlorobenzenamine, ksc493o4j
PubChem CID 3830731
IUPAC navn 5-brom-2-chloranilin
SMIL NC1=CC(Br)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloroaniline
Smeltepunkt 145 °C til 150 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2716274
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof