Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15467078
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467078 5 g 5g
15457078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60599.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261,071 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32246-20-1
Molekylær formel C9H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 261.071
MDL nummer MFCD05865172
InChI nøgle WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 13505097
IUPAC navn 5-brom-2,4-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 198 °C til 202 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 261.07
Procent renhed 97%