Få mere at vide
5-Bromo-2,4-difluorotoluen, 98%
Artikelnummer. 15414847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414847 25 g 25g
15404847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32155.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207,018 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159277-47-1
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.018
MDL nummer MFCD15144620
InChI nøgle WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
PubChem CID 10081748
IUPAC navn 1-brom-2,4-difluor-5-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Mængde 25 g
Formel vægt 207.02
Procent renhed 98%