Få mere at vide
5-brom-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11306895 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10166852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07178DE
Kemiske identifikatorer
CAS 281678-73-7
Molekylær formel C9H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 227.057
InChI nøgle LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 2794804
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 227.06
Procent renhed 97%