Få mere at vide
5-brom-2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490508 5 g 5g
15480806 250 mg 250mg
15480508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15490508 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H54135.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1100598-50-2
Molekylær formel C11H8BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 283.553
MDL nummer MFCD20527211
InChI nøgle KHSZEUJOVUJWKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethylphenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl-phenyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl
PubChem CID 59438047
IUPAC navn 5-brom-2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=C(C=N2)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Mængde 5 g
Formel vægt 283.55
Procent renhed 97%