Få mere at vide
5-Bromo-1-indanone, 97+%
Artikelnummer. 11471737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471737 5 g 5g
11461737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25707.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34598-49-7
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.058
MDL nummer MFCD00082718
InChI nøgle KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-indanone
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Mængde 5 g
Beilstein 2357199
Formel vægt 211.06
Procent renhed 98%