Få mere at vide
5-Bromo-1-indanone, 97%
Product Code. 10723541 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10723541 1 g Glasflaske 1g
10628444 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10723541 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 309570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34598-49-7
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00082718
InChI nøgle KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-indanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126.0°C to 130.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver