Få mere at vide
(5-brom-1-benzofuran-2-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 227.06 |
| Procent renhed | 97% |