Få mere at vide
(5-brom-1-benzofuran-2-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10026292
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026292 250 mg 250mg
10321143 1 g 1g
10624405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10026292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 38220-77-8
Molekylær formel C9H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 227.06
MDL nummer MFCD06659073
InChI nøgle JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
IUPAC navn (5-brom-1-benzofuran-2-yl)methanol
SMIL OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 227.06
Procent renhed 97%