Få mere at vide
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzen, 97%
Beschreibung
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| Smeltepunkt | 77 °C til 80 °C |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 247.1 |
| Procent renhed | 97% |