Få mere at vide
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene, 97%
Artikelnummer. 11476676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476676 5 g 5g
11486676 25 g 25g
11496676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24872.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-1,2,3-trimethoxybenzen er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-79-8
Molekylær formel C9H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 247.09
MDL nummer MFCD00017169
InChI nøgle XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
IUPAC navn 5-brom-1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 247.1
Procent renhed 97%