Få mere at vide
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11459027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459027 1 g 1g
11469027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20607.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138526-69-9 | C6H2BrF3 | 210.981 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138526-69-9
Molekylær formel C6H2BrF3
Molekylvægt (g/mol) 210.981
MDL nummer MFCD00070738
InChI nøgle HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobromobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-bromobenzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro-benzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro, pubchem2304, acmc-1c02k, ksc174s3f, 3,4,5-trifluoro-bromobenzene, 3,4,5-trifluorophenyl bromide
PubChem CID 611409
IUPAC navn 5-brom-1,2,3-trifluorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 1.767
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 7249191
Formel vægt 210.98
Procent renhed 98%